2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5001-1G
APOSPC5001-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC5001-1G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₃NO₂
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631694
Numéro CAS: 225656-59-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité