4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-trifluoromethylphenol
PC500173-1G
APOSPC500173-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC500173-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,554 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060673
Numéro CAS: 53903-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité