2-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC500449-1G
APOSPC500449-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC500449-1G
2-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
2-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,1400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027748
Numéro CAS: 68886-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité