4-Bromo-2,3-difluorobenzylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500666-250MG
APOSPC500666-250MGEA 107 EUR InStock
APOSPC500666-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Bromo-2,3-difluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₆BrF₂N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546123
Numéro CAS: 1980086-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité