4-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500991-1G
APOSPC500991-1GEA 509 EUR InStock
APOSPC500991-1G
4-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄F₄N₂
MW: 204,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD28154923
Numéro CAS: 1360891-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité