4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC501158-1G
APOSPC501158-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC501158-1G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzoic acid 95+%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22052783
Numéro CAS: 194804-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité