5-Fluoro-2-nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-2-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
PC501559-1G
APOSPC501559-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC501559-1G
5-Fluoro-2-nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
5-Fluoro-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClFNO₄S
MW: 239,609 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858121
Numéro CAS: 82711-97-5
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité