Methyl 5-fluoro-2-formylbenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501659-250MG
APOSPC501659-250MGEA 195 EUR InStock
APOSPC501659-250MG
Methyl 5-fluoro-2-formylbenzoate 95%
Methyl 5-fluoro-2-formylbenzoate
Formule: C₉H₇FO₃
MW: 182,148 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226921
Numéro CAS: 1194374-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité