3-(Butylcarbamoyl)-4-fluorobenzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(N-Butylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid
PC5017-1G
APOSPC5017-1GEA 280 EUR InStock
APOSPC5017-1G
3-(Butylcarbamoyl)-4-fluorobenzeneboronic acid 98%
3-(Butylcarbamoyl)-4-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₃
MW: 239,051 g/mol
Point de fusion: 242…244 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235042
Numéro CAS: 874219-23-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité