4-(Difluoromethoxy)-2-nitroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC501715-250MG
APOSPC501715-250MGEA 36.4 EUR InStock
APOSPC501715-250MG
4-(Difluoromethoxy)-2-nitroaniline 97%
4-(Difluoromethoxy)-2-nitroaniline
Formule: C₇H₆F₂N₂O₃
MW: 204,131 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037370
Numéro CAS: 97963-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité