4-Fluoro-5-methoxybenzene-1,2-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC501750-1G
APOSPC501750-1GEA 611 EUR InStock
APOSPC501750-1G
4-Fluoro-5-methoxybenzene-1,2-diamine
4-Fluoro-5-methoxybenzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₉FN₂O
MW: 156,158 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18804706
Numéro CAS: 125163-15-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité