4-Bromo-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502239-1G
APOSPC502239-1GEA 899 EUR InStock
APOSPC502239-1G
4-Bromo-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4-Bromo-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrFO₂S
MW: 275,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD13180864
Numéro CAS: 360576-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité