4-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502240-100MG
APOSPC502240-100MGEA 144 EUR InStock
APOSPC502240-100MG
4-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
4-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrFO₂S
MW: 275,094 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13180839
Numéro CAS: 826995-60-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité