2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502493-1G
APOSPC502493-1GEA 609 EUR InStock
APOSPC502493-1G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅F₅O₂
MW: 228,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD31561164
Numéro CAS: 2244081-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité