2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502496-1G
APOSPC502496-1GEA 609 EUR InStock
APOSPC502496-1G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₅O
MW: 291,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD31561165
Numéro CAS: 2244083-21-2
ONU: 3265
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité