2-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502594-25G
APOSPC502594-25GEA 107 EUR InStock
APOSPC502594-25G
2-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038715
Numéro CAS: 34667-88-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité