2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-4-nitrophenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-(2-fluoro-4-nitro-phenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502728-1G
APOSPC502728-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502728-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-4-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-4-nitrophenyl ether
Formule: C₁₃H₅F₆NO₃
MW: 337,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31629955
Numéro CAS: 2244085-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité