2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-methyl-3-nitrophenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-(2-methyl-3-nitro-phenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502740-1G
APOSPC502740-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502740-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-methyl-3-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-methyl-3-nitrophenyl ether
Formule: C₁₄H₈F₅NO₃
MW: 333,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31629993
Numéro CAS: 2244083-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité