4,5-Difluoro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502751-1G
APOSPC502751-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502751-1G
4,5-Difluoro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4,5-Difluoro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₄F₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630026
Numéro CAS: 2244085-37-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité