2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
PC502754-1G
APOSPC502754-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502754-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl ether
Formule: C₁₄H₇F₆NO₃
MW: 351,201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630035
Numéro CAS: 2244085-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité