2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Bromo-5-fluoro-4-nitro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502758-1G
APOSPC502758-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502758-1G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₄BrF₆NO₃
MW: 416,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630047
Numéro CAS: 2244087-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité