2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-methoxy-5-nitrophenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-(2-methoxy-5-nitro-phenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502760-1G
APOSPC502760-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502760-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-methoxy-5-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-methoxy-5-nitrophenyl ether
Formule: C₁₄H₈F₅NO₄
MW: 349,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630053
Numéro CAS: 2244087-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité