4,5-Dichloro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4,5-Dichloro-2-nitro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502764-1G
APOSPC502764-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502764-1G
4,5-Dichloro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4,5-Dichloro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₄Cl₂F₅NO₃
MW: 388,074 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630065
Numéro CAS: 2244083-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité