2-Bromo-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502766-1G
APOSPC502766-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502766-1G
2-Bromo-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₄H₈BrF₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630071
Numéro CAS: 2244084-91-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité