4-Bromo-3,5-dimethylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-1,3-dimethylbenzene
PC502768-1G
APOSPC502768-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502768-1G
4-Bromo-3,5-dimethylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromo-3,5-dimethylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₅H₁₀BrF₅O
MW: 381,135 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630077
Numéro CAS: 2244087-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité