4-Bromo-3-chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Bromo-3-chloro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502769-1G
APOSPC502769-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502769-1G
4-Bromo-3-chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromo-3-chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₅BrClF₅O
MW: 387,527 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630080
Numéro CAS: 2244088-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité