5-Bromo-2-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502777-1G
APOSPC502777-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502777-1G
5-Bromo-2-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Bromo-2-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₅BrF₆O
MW: 371,073 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31629952
Numéro CAS: 2244087-61-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité