3-Bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Bromo-4-fluoro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502787-1G
APOSPC502787-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502787-1G
3-Bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
3-Bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₅BrF₆O
MW: 371,073 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31629985
Numéro CAS: 2244084-81-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité