3-Bromo-2-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Bromo-2-iodo-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502788-1G
APOSPC502788-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502788-1G
3-Bromo-2-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
3-Bromo-2-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₅BrF₅IO
MW: 478,979 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31629988
Numéro CAS: 2244088-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité