2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502800-1G
APOSPC502800-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502800-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenyl ether
Formule: C₁₆H₁₂F₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630024
Numéro CAS: 2244087-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité