2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-fluorophenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502801-1G
APOSPC502801-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502801-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-fluorophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-fluorophenyl ether
Formule: C₁₃H₆F₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630027
Numéro CAS: 2244087-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité