4-Chloro-3-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502806-1G
APOSPC502806-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502806-1G
4-Chloro-3-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Chloro-3-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₅ClF₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630042
Numéro CAS: 2244086-28-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité