2,4-Dibromo-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,5-Dibromo-2-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-fluorobenzene
PC502807-1G
APOSPC502807-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502807-1G
2,4-Dibromo-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2,4-Dibromo-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₄Br₂F₆O
MW: 449.969 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630045
Numéro CAS: 2244087-57-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité