2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluorophenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-(2-fluorophenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502811-1G
APOSPC502811-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502811-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluorophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluorophenyl ether
Formule: C₁₃H₆F₆O
MW: 292,177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630057
Numéro CAS: 2244086-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité