2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-5-iodo-4-methylphenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502813-1G
APOSPC502813-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502813-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-5-iodo-4-methylphenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-5-iodo-4-methylphenyl ether
Formule: C₁₄H₇F₆IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630063
Numéro CAS: 2244084-27-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité