2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-fluoro-2-iodophenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-(3-fluoro-2-iodo-phenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502815-1G
APOSPC502815-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502815-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-fluoro-2-iodophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-fluoro-2-iodophenyl ether
Formule: C₁₃H₅F₆IO
MW: 418,073 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630069
Numéro CAS: 2244087-68-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité