2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502817-1G
APOSPC502817-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502817-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₄H₅F₉O
MW: 360,175 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630075
Numéro CAS: 2244086-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité