2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-2-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-5-fluoro-4-iodobenzene
PC502819-1G
APOSPC502819-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502819-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₄ClF₆IO
MW: 452,518 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630081
Numéro CAS: 2244084-74-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité