2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-methoxyphenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-(2-methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502822-1G
APOSPC502822-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502822-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-methoxyphenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-methoxyphenyl ether
Formule: C₁₄H₉F₅O₂
MW: 304,212 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630090
Numéro CAS: 2244088-69-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité