2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-methoxyphenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502836-1G
APOSPC502836-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502836-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-methoxyphenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-methoxyphenyl ether
Formule: C₁₄H₉F₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31629983
Numéro CAS: 2244087-70-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité