5-Amino-2-bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-5-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluoroaniline
PC502849-1G
APOSPC502849-1GEA 1760 EUR InStock
APOSPC502849-1G
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₆BrF₆NO
MW: 386,087 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630022
Numéro CAS: 2244088-24-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité