3-Amino-2-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-methylaniline
PC502854-1G
APOSPC502854-1GEA 1760 EUR InStock
APOSPC502854-1G
3-Amino-2-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
3-Amino-2-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₄H₁₀F₅NO
MW: 303,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630037
Numéro CAS: 2244087-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité