2-Amino-4-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502855-1G
APOSPC502855-1GEA 1760 EUR InStock
APOSPC502855-1G
2-Amino-4-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-4-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₇F₅INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630040
Numéro CAS: 2244086-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité