3-Amino-4-bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline
PC502857-1G
APOSPC502857-1GEA 1760 EUR InStock
APOSPC502857-1G
3-Amino-4-bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
3-Amino-4-bromophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₇BrF₅NO
MW: 368,097 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630046
Numéro CAS: 2244088-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité