2-Amino-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-fluoroaniline
PC502861-1G
APOSPC502861-1GEA 1760 EUR InStock
APOSPC502861-1G
2-Amino-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₇F₆NO
MW: 307,191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630058
Numéro CAS: 2244085-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité