5-Amino-2-fluoro-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-4-fluoro-2-methylaniline
PC502868-1G
APOSPC502868-1GEA 1760 EUR InStock
APOSPC502868-1G
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₄H₉F₆NO
MW: 321,218 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630079
Numéro CAS: 2244085-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité