4-Amino-2-bromo-5-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-4-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluoroaniline
PC502872-1G
APOSPC502872-1GEA 1760 EUR InStock
APOSPC502872-1G
4-Amino-2-bromo-5-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Amino-2-bromo-5-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₆BrF₆NO
MW: 386,087 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630091
Numéro CAS: 2244085-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité