4-Amino-2,6-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502875-1G
APOSPC502875-1GEA 1760 EUR InStock
APOSPC502875-1G
4-Amino-2,6-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Amino-2,6-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₆F₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630100
Numéro CAS: 2244088-51-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité