2-Amino-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502877-1G
APOSPC502877-1GEA 1760 EUR InStock
APOSPC502877-1G
2-Amino-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₇F₅INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31629954
Numéro CAS: 2244083-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité