3-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5032-1G
APOSPC5032-1GEA 277 EUR InStock
APOSPC5032-1G
3-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₇BFNO₃
Point de fusion: 231…233 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235043
Numéro CAS: 874219-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité